Glikol pentaetylenowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
3,6,9,12-Tetraoxatetradecane-1,14-diol
A10133.09
A10133.18
A10133.30
A10133.09EA
1030
PLN
A10133.09
A10133.18
A10133.30
Glikol pentaetylenowy ≥98%
Glikol pentaetylenowy
Purity: 98+%
CAS No.: 4792-15-8
Molecular Formula: H(OCH2CH2)5OH
Formula Weight: 238.28
Flash Point:
Formuła:
C₁₀H₂₂O₆ Temp. Wrzenia: 338…340 °C Gęstość: 1,126 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002878 Numer CAS: 4792-15-8 Numer WE (dawny EINECS): 225-341-4 |