Mercury(II) trifluoroacetate ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 98+%
CAS No.: 13257-51-7
Molecular Formula: C4F6HgO4
Formula Weight: 426.62
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Melting Point: 167-169°
Beilstein Reference: 3633860
UN No.: 2025
MDL No.: MFCD00013201
Formuła:
C₄F₆HgO₄ Temp. topnienia: 167…169 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00013201 Numer CAS: 13257-51-7 Numer WE (dawny EINECS): 236-250-4 Jednostka: 2025 ADR: 6.1,II |