Acetylenodikarboksylan dimetylu ≥95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 95%
CAS No.: 762-42-5
Molecular Formula: C6H6O4
Formula Weight: 142.11
Flash Point: 86°(186°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.156
Refractive Index: 1.4470
Sensitivity: Light Sensitive
Appearance: Colourless to pale yellow
Melting Point: -18°
Boiling Point: 95-98°/19mm
Beilstein Reference: 607063
UN No.: 1760
MDL No.: MFCD00008456
Formuła:
C₆H₆O₄ Temp. Wrzenia: 95…98 °C (19 mmHg) Temp. topnienia: –18 °C Gęstość: 1,156 Temp. Zapłonu: 86 °C (186 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008456 Numer CAS: 762-42-5 Numer WE (dawny EINECS): 212-098-4 ADR: 8,III |