Drukuj
Cyjanek allilu ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
44775.14 44775.22
44775.14EA 480 PLN
44775.14 44775.22
Cyjanek allilu ≥97%
Cyjanek allilu
Purity: 97% CAS No.: 109-75-1 Molecular Formula: C4H5N Formula Weight: 67.09 Flash Point: 24°(75°F) Physical Form: Liquid Density: 0.834 Refractive Index: 1.4050 Appearance: Colourless to pale brown Odour: Unpleasant Melting Point: -87° Boiling Point: 118-120° Beilstein Reference: 605352 Merck Reference: 14,290 UN No.: 1992 MDL No.: MFCD00001962
Formuła: C₄H₅N
MW: 67.09 g/mol
Temp. Wrzenia: 118…120 °C
Temp. topnienia: –87 °C
Gęstość: 0.834
Temp. Zapłonu: 24 °C (75 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001962
Numer CAS: 109-75-1
Numer WE (dawny EINECS): 203-701-1
Jednostka: 1992
ADR: 3 III