Metakrylan izobutylu ≥99.5% stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Stabilizacja:
w stabilizowany monometylowym eterem hydrochinonu
Stabilized with 10 ppm 4-methoxyphenol
Purity: 99.5+%
CAS No.: 97-86-9
Molecular Formula: H2C=C(CH3)CO2CH2CH(CH3)2
Formula Weight: 142.20
Flash Point: 46°(115°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.889
Boiling Point: 155°
Beilstein Reference: 1747595
UN No.: 2283
MDL No.: MFCD00008931
Formuła:
C₈H₁₄O₂ Temp. Wrzenia: 155 °C Gęstość: 0,889 Temp. Zapłonu: 46 °C (115 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008931 Numer CAS: 97-86-9 Numer WE (dawny EINECS): 202-613-0 Jednostka: 2283 ADR: 3,III |