Drukuj
Dichlorek bis(cyklopentadienylo)tytanu ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Packaged under argon.
40386.04 40386.09 40386.18
40386.04EA 230 PLN
40386.04 40386.09 40386.18
Dichlorek bis(cyklopentadienylo)tytanu ≥99%
Dichlorek bis(cyklopentadienylo)tytanu
Purity: 99+% CAS No.: 1271-19-8 Molecular Formula: C10H10Cl2Ti Formula Weight: 249.00 Physical Form: Crystalline, Packaged under argon Density: 1.60 Appearance: Red Odour: Odourless Melting Point: ca 285° dec. Merck Reference: 14,9482 MDL No.: MFCD00003723
Formuła: C₁₀H₁₀Cl₂Ti
Gęstość: 1,60
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003723
Numer CAS: 1271-19-8
Numer WE (dawny EINECS): 215-035-9
Jednostka: 3261
ADR: 8,II
Klasyfikacja Merck : 14,9482