Eter dimetylowy glikolu tetraetylenowego ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
2,5,8,11,14-Pentaoxapentadecane
20443.30
20443.A1
20443.30EA
341
PLN
20443.30
20443.A1
Eter dimetylowy glikolu tetraetylenowego ≥98%
Eter dimetylowy glikolu tetraetylenowego
Purity: 98+%
CAS No.: 143-24-8
Molecular Formula: CH3(OCH2CH2)4OCH3
Formula Weight: 222.28
Flash Point: 140°(284°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.01
Refractive Index: 1.4330
Melting Point: -30°
Boiling Point: 275-276°
Merck Reference: 14,9208
MDL No.: MFCD00008505
Formuła:
C₁₀H₂₂O₅ MW: 222.28 g/mol Temp. Wrzenia: 275…276 °C Temp. topnienia: –30 °C Gęstość: 1.01 Temp. Zapłonu: 140 °C (284 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008505 Numer CAS: 143-24-8 Numer WE (dawny EINECS): 205-594-7 |