Kompleks kwasu tetrafluoroborowego i eteru dietylowego (50 - 55% HBF₄)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
18208.AC
18208.AK
18208.ACEA
464
PLN
18208.AC
18208.AK
Kompleks kwasu tetrafluoroborowego i eteru dietylowego (50 - 55% HBF₄)
Kompleks kwasu tetrafluoroborowego i eteru dietylowego
CAS No.: 67969-82-8
Molecular Formula: C4H11BF4O
Formula Weight: 161.93
Flash Point: 36°(97°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.19
Appearance: Colourless to pale orange
Solubility: Reacts in water
Merck Reference: 14,4149
UN No.: 2920
MDL No.: MFCD00011345
Formuła:
C₄H₁₁BF₄O MW: 161.93 g/mol Gęstość: 1.19 Temp. Zapłonu: 36 °C (97 °F) Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00011345 Numer CAS: 67969-82-8 Numer WE (dawny EINECS): 267-983-8 Jednostka: 2920 Klasyfikacja Merck : 14,4149 |