Siarczyn amonu monohydrat ≥92%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Purity: 92% min
CAS No.: 7783-11-1
Molecular Formula: H8N2O3S.H2O
Formula Weight: 134.15 (116.14anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 1.41
Refractive Index: 1.5150
Sensitivity: Air Sensitive
Appearance: White
Melting Point: 60-70° dec.
Merck Reference: 14,557
MDL No.: MFCD00066094
Formuła:
H₈N₂O₃S·1H₂O Gęstość: 1,41 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00066094 Numer CAS: 7783-11-1 Numer WE (dawny EINECS): 233-484-9 Klasyfikacja Merck : 14,557 |