Drukuj
Phosphinic acid (Hypophosphorous acid) 50% (w/w) roztwór wodny
Dostawca: Thermo Scientific
Niebezpieczeństwo
14142.18EA 410 PLN
14142.18 14142.36 14142.57
Phosphinic acid (Hypophosphorous acid) 50% (w/w) roztwór wodny
Phosphinic acid (Hypophosphorous acid)
Formuła: H₃O₂P
MW: 66 g/mol
Gęstość: 1,225
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02183592
Numer CAS: 6303-21-5
Numer WE (dawny EINECS): 228-601-5
Jednostka: 3264
ADR: 8,II