Acetyloacetonian cyrkonu(IV)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
14065.18
14065.30
14065.18EA
780
PLN
14065.18
14065.30
Acetyloacetonian cyrkonu(IV)
Acetyloacetonian cyrkonu(IV)
CAS No.: 17501-44-9
Molecular Formula: C20H28O8Zr
Formula Weight: 487.66
Physical Form: Crystals
Appearance: White
Odour: Weak
MDL No.: MFCD00000036
Formuła:
C₂₀H₂₈O₈Zr Temp. topnienia: 191…195 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000036 Numer CAS: 17501-44-9 Numer WE (dawny EINECS): 241-510-5 |