Drukuj
Eter monometylowy glikolu tetraetylenowego 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: mPEG4-OH
420350050 420350250
ACRO420350050EA 471 PLN
ACRO420350050 ACRO420350250
Eter monometylowy glikolu tetraetylenowego 98%
Eter monometylowy glikolu tetraetylenowego
Formuła: C₉H₂₀O₅
MW: 208.25 g/mol
Temp. Wrzenia: 158…160 °C (5 mmHg)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00041756
Numer CAS: 23783-42-8
Numer WE (dawny EINECS): 245-883-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4440 to 1.4460 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %