Drukuj
Metakrylan izobutylu 99% stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Methacrylic acid Isobutyl ester
412680010 412680025
ACRO412680010EA 353 PLN
ACRO412680010 ACRO412680025
Metakrylan izobutylu 99% stabilised
Metakrylan izobutylu
Formuła: C₈H₁₄O₂
Temp. topnienia: –37 °C
Temp. Zapłonu: 46 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008931
Numer CAS: 97-86-9
Numer WE (dawny EINECS): 202-613-0
Jednostka: 2283
ADR: 3,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4190 to 1.4220 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 %
GC ≥98.5 %
Stabilizer 15 to 20 ppm MEHQ
Acidity ≤0.005 % (as methacrylic acid)