Drukuj
Kwas 4-hydrazynobenzoesowy 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
411790250 411791000 411790050
ACRO411790250EA 489 PLN
ACRO411790250 ACRO411791000 ACRO411790050
Kwas 4-hydrazynobenzoesowy 98%
Kwas 4-hydrazynobenzoesowy
Formuła: C₇H₈N₂O₂
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007581
Numer CAS: 619-67-0
Numer WE (dawny EINECS): 210-609-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Light yellow to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥97.5 %
Assay ≥97.5 %