Drukuj
Chlorek dimetylosulfamoilu 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Dimethylsulphamoyl chloride
408590250 408591000 408595000
ACRO408590250EA 421 PLN
ACRO408590250 ACRO408591000 ACRO408595000
Chlorek dimetylosulfamoilu 99%
Chlorek dimetylosulfamoilu
Formuła: C₂H₆ClNO₂S
Temp. Wrzenia: 114 °C (75 mmHg)
Temp. topnienia: –13 °C
Gęstość: 1,337 g/cm³
Temp. Zapłonu: 94 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007425
Numer CAS: 13360-57-1
Numer WE (dawny EINECS): 236-412-4
Jednostka: 2927
ADR: 6.1,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear to hazy colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4510 to 1.4530 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %