Drukuj
N,N-Dimetyloalliloamina 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: N-Allyldimethylamine, 1-Dimethylamino-2-propene
407980250 407980050
ACRO407980250EA 942 PLN
ACRO407980250 ACRO407980050
N,N-Dimetyloalliloamina 98%
N,N-Dimetyloalliloamina
Formuła: C₅H₁₁N
MW: 85.15 g/mol
Temp. Zapłonu: 8 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00038234
Numer CAS: 2155-94-4
Numer WE (dawny EINECS): 218-458-7
Jednostka: 2733
ADR: 3 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4000 to 1.4020 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %