Drukuj
(tert-Butyldimethylsilyl)acetylene 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
381300010 381300050
ACRO381300010EA 390 PLN
ACRO381300010 ACRO381300050
(tert-Butyldimethylsilyl)acetylene 97%
(tert-Butyldimethylsilyl)acetylene
Formuła: C₈H₁₆Si
Temp. Zapłonu: 6 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00191877
Numer CAS: 86318-61-8
Jednostka: 1993
ADR: 3,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %