Drukuj
4-Nitrobenzyl chloroformate 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
376040050 376040250
ACRO376040050EA 292 PLN
ACRO376040050 ACRO376040250
4-Nitrobenzyl chloroformate 95%
4-Nitrobenzyl chloroformate
Formuła: C₈H₆ClNO₄
Temp. topnienia: 32 °C
Temp. Zapłonu: 113 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00007375
Numer CAS: 4457-32-3
Numer WE (dawny EINECS): 224-708-6
Jednostka: 2923
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Off-white to yellow to beige Solid and/or chunks or liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Melting point 30 to 36 °C
Titration Argentometric ≥94 % (ex Cl)