Drukuj
(±)-β-Aminophenethyl alcohol 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: DL-2-Phenylglycinol, 2-Amino-2-phenylethanol, DL-Phenylglycinol
374280010 374280050
ACRO374280010EA 172 PLN
ACRO374280010 ACRO374280050
(±)-β-Aminophenethyl alcohol 98%
(±)-β-Aminophenethyl alcohol
Formuła: C₈H₁₁NO
Temp. Wrzenia: 261 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 53…58 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00130145
Numer CAS: 7568-92-5
Jednostka: 3263
ADR: 8,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %