Drukuj
Chlorowodorek aminoguanidyny 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Aminoguanidine HCl, Aminoguanidine Hydrochloride, Guanylhydrazine hydrochloride
368910250 368911000
ACRO368910250EA 329 PLN
ACRO368910250 ACRO368911000
Chlorowodorek aminoguanidyny 98%
Chlorowodorek aminoguanidyny
Formuła: CH₇ClN₄
MW: 110.55 g/mol
Temp. topnienia: >160 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00039074
Numer CAS: 1937-19-5
Numer WE (dawny EINECS): 217-707-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥160 °C
Titration with HClO4 ≥97.5 %