Drukuj
Eter etylowy 2-bromoetylu 90%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
367400250 367401000
ACRO367400250EA 374 PLN
ACRO367400250 ACRO367401000
Eter etylowy 2-bromoetylu 90%
Eter etylowy 2-bromoetylu
Formuła: C₄H₉BrO
MW: 153.02 g/mol
Temp. Wrzenia: 125…127 °C
Gęstość: 1.357 g/cm³
Temp. Zapłonu: 21 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00000237
Numer CAS: 592-55-2
Numer WE (dawny EINECS): 209-763-6
Jednostka: 2340
ADR: 3 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4435 to 1.4515 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %