Drukuj
Glikol pentaetylenowy 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 3,6,9,12-Tetraoxatetradecane-1,14-diol
350730050 350730250
ACRO350730050EA 726 PLN
ACRO350730050 ACRO350730250
Glikol pentaetylenowy 98%
Glikol pentaetylenowy
Formuła: C₁₀H₂₂O₆
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002878
Numer CAS: 4792-15-8
Numer WE (dawny EINECS): 225-341-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4610 to 1.4630 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %