Drukuj
N-(cykloheks-1-en-1-ylo)pirolidyna 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
334830250 334831000
ACRO334830250EA 332 PLN
ACRO334830250 ACRO334831000
N-(cykloheks-1-en-1-ylo)pirolidyna 95%
N-(cykloheks-1-en-1-ylo)pirolidyna
Formuła: C₁₀H₁₇N
Temp. Wrzenia: 114…115 °C (15 mmHg)
Temp. Zapłonu: 66 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00003163
Numer CAS: 1125-99-1
Numer WE (dawny EINECS): 214-414-6
ADR: 3,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow-brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5200 to 1.5240 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %