Drukuj
3-Oksoglutaran dietylu 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
325630500 325632500
ACRO325630500EA 351 PLN
ACRO325630500 ACRO325632500
3-Oksoglutaran dietylu 95%
3-Oksoglutaran dietylu
Formuła: C₉H₁₄O₅
Temp. Zapłonu: 86 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00009200
Numer CAS: 105-50-0
Numer WE (dawny EINECS): 203-302-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4380 to 1.4420 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %