Drukuj
N,N'-Dimetylo-1,3-propanodiamina 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: N1,N3-Dimethylpropane-1,3-diamine, N,N′-Dimethyl-1,3-propanediamine
314830050 314830250
ACRO314830050EA 512 PLN
ACRO314830050 ACRO314830250
N,N'-Dimetylo-1,3-propanodiamina 97%
N,N'-Dimetylo-1,3-propanodiamina
Formuła: C₅H₁₄N₂
MW: 102.18 g/mol
Temp. Wrzenia: 145 °C
Gęstość: 0.81 g/cm³
Temp. Zapłonu: 20 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008292
Numer CAS: 111-33-1
Numer WE (dawny EINECS): 203-859-1
Jednostka: 2733
ADR: 3 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4370 to 1.4410 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %