Drukuj
Acetylenodikarboksylan dietylu 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
296350250 296351000
ACRO296350250EA 444 PLN
ACRO296350250 ACRO296351000
Acetylenodikarboksylan dietylu 97%
Acetylenodikarboksylan dietylu
Formuła: C₈H₁₀O₄
Temp. Wrzenia: 107…110 °C (11 mmHg)
Temp. topnienia: 1…3 °C
Temp. Zapłonu: 94 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00009186
Numer CAS: 762-21-0
Numer WE (dawny EINECS): 212-095-8
Jednostka: 1760
ADR: 8,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4410 to 1.4430 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %