Drukuj
Acetal dimetylowy N,N-dimetyloacetamidu 97% stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
264130250 264131000
ACRO264130250EA 1050 PLN
ACRO264130250 ACRO264131000
Acetal dimetylowy N,N-dimetyloacetamidu 97% stabilised
Acetal dimetylowy N,N-dimetyloacetamidu
Formuła: C₆H₁₅NO₂
Temp. Wrzenia: 110…118 °C (760 mmHg)
Gęstość: 0,911 g/cm³
Temp. Zapłonu: 8 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008476
Numer CAS: 18871-66-4
Numer WE (dawny EINECS): 242-641-0
Jednostka: 1993
ADR: 3,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4100 to 1.4180 (20°C, 589 nm)
Stabilizer sodium carbonate
Titration with HClO4 ≥96.0 %