Drukuj
Kwas 3-hydroksypikolinowy 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
241050050 241050250
ACRO241050050EA 673 PLN
ACRO241050050 ACRO241050250
Kwas 3-hydroksypikolinowy 98%
Kwas 3-hydroksypikolinowy
Formuła: C₆H₅NO₃
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006294
Numer CAS: 874-24-8
Numer WE (dawny EINECS): 212-859-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Beige to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 208 to 214 °C
HPLC ≥97.5 %
Titration with NaOH ≥97.5 %