Drukuj
Acetal dimetylowy bromoacetaldehydu 97% stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
221871000 221870250
ACRO221871000EA 726 PLN
ACRO221871000 ACRO221870250
Acetal dimetylowy bromoacetaldehydu 97% stabilised
Acetal dimetylowy bromoacetaldehydu
Formuła: BrH₂CCH(OCH₃)₂
Temp. Wrzenia: 148…150 °C (760 mmHg)
Gęstość: 1,43 g/cm³
Temp. Zapłonu: 51 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00000213
Numer CAS: 7252-83-7
Numer WE (dawny EINECS): 230-669-6
Jednostka: 2929
ADR: 6.1,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4450 to 1.4470 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Stabilizer 0.2 % potassium carbonate