L(+)-α-Fenyloglicyna 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
H-Phg-OH, L-(+)-2-Phenylglycine
217990250
217991000
ACRO217990250EA
264
PLN
ACRO217990250
ACRO217991000
L(+)-α-Fenyloglicyna 99%
L(+)-α-Fenyloglicyna
Formuła:
C₈H₉NO₂ Temp. topnienia: >300 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00064403 Numer CAS: 2935-35-5 Numer WE (dawny EINECS): 220-909-8 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | White to off-white Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤0.5 % (1 g, 105°C, 3 h) |
Specific optical rotation | +154° to +160° (20°C, 589 nm) (c=1, 1 M HCl) |
Titration with HClO4 | ≥98.5 % |