Drukuj
4'- Etoksyacetanilid 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Acetphenetidin, Acetophenetidin, Phenacetin, N-(4-Ethoxyphenyl)acetamide, 4-Acetophenetidide
216591000 216595000 216590025
ACRO216591000EA 264 PLN
ACRO216591000 ACRO216595000 ACRO216590025
4'- Etoksyacetanilid 97%
4'- Etoksyacetanilid
Formuła: C₁₀H₁₃NO₂
MW: 179.22 g/mol
Temp. topnienia: 133…138 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009094
Numer CAS: 62-44-2
Numer WE (dawny EINECS): 200-533-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 133 to 138 °C
HPLC ≥96.0 %