Drukuj
Kwas metylenodifosfonowy 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Medronic acid
215070010 215070050
ACRO215070010EA 363 PLN
ACRO215070010 ACRO215070050
Kwas metylenodifosfonowy 98%
Kwas metylenodifosfonowy
Formuła: CH₆O₆P₂
Temp. Wrzenia: 82 °C (6 mmHg)
Temp. topnienia: 200…204 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002139
Numer CAS: 1984-15-2
Numer WE (dawny EINECS): 217-851-0
Jednostka: 3261
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 197 to 204 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %