Drukuj
3-Nitrobenzenosulfonian sodu 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
209120010 209120025
ACRO209120010EA 560 PLN
ACRO209120010 ACRO209120025
3-Nitrobenzenosulfonian sodu 99%
3-Nitrobenzenosulfonian sodu
Formuła: C₆H₄NNaO₅S
Temp. topnienia: 350 °C
Temp. Zapłonu: >100 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007490
Numer CAS: 127-68-4
Numer WE (dawny EINECS): 204-857-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %
pH 6 to 10 (1 % in water)