Drukuj
Chlorowodorek N,N-dimetyloglicyny 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
204660050 204660250 204661000
ACRO204660050EA 202 PLN
ACRO204660050 ACRO204660250 ACRO204661000
Chlorowodorek N,N-dimetyloglicyny 99%
Chlorowodorek N,N-dimetyloglicyny
Formuła: C₄H₁₀ClNO₂
Temp. topnienia: 188…191 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012610
Numer CAS: 2491-06-7
Numer WE (dawny EINECS): 219-648-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 188 to 198 °C
Titration with HClO4 ≥98.5 %