Drukuj
Phosphinic acid (Hypophosphorous acid) 50% in water
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
201000010 201000050 201005001
ACRO201000010EA 1250 PLN
ACRO201000010 ACRO201000050 ACRO201005001
Phosphinic acid (Hypophosphorous acid) 50% in water
Phosphinic acid (Hypophosphorous acid)
Formuła: H₃O₂P
Temp. Wrzenia: 108 °C (1013hPa)
Temp. topnienia: –25 °C
Gęstość: 1,27 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02183592
Numer CAS: 6303-21-5
Numer WE (dawny EINECS): 228-601-5
Jednostka: 3264
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Solution
Titration with NaOH 48.0 to 52.0 %