Drukuj
platyna 10% on activated carbon wetted with ca. 50% water hydrogenation catalyst
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Platinium
195240100 195240500 195240010
ACRO195240100EA 1160 PLN
ACRO195240100 ACRO195240500 ACRO195240010
platyna 10% on activated carbon wetted with ca. 50% water hydrogenation catalyst
platyna
Formuła: Pt
MW: 195.08 g/mol
Temp. Wrzenia: 3827
Temp. topnienia: 1769
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011179
Numer CAS: 7440-06-4
Numer WE (dawny EINECS): 231-116-1
Klasyfikacja Merck : 12,07689
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Black Powder
Moisture 45 % to 60 %
Platinum (Pt) 9.8 to 10.2 %