Drukuj
pallad 10% on activated carbon, suchy, unreduced
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
195030100 195030500 195030010 195032500
ACRO195030100EA 1940 PLN
ACRO195030100 ACRO195030500 ACRO195030010 ACRO195032500
pallad 10% on activated carbon, suchy, unreduced
Palladium
Formuła: Pd
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011167
Numer CAS: 7440-05-3
Numer WE (dawny EINECS): 231-115-6
Jednostka: 3178
ADR: 4.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Black Powder
Assay 9.7 to 10.3 % (Pd)
Loss on drying ≤5 %