Dichlorek bis(cyklopentadienylo)cyrkonu 98+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
187920050
187920250
187921000
ACRO187920050EA
269
PLN
ACRO187920050
ACRO187920250
ACRO187921000
Dichlorek bis(cyklopentadienylo)cyrkonu 98+%
Dichlorek bis(cyklopentadienylo)cyrkonu
Formuła:
C₁₀H₁₀Cl₂Zr Temp. topnienia: 242…245 °C Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00003726 Numer CAS: 1291-32-3 Numer WE (dawny EINECS): 215-066-8 ADR: 8,III |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | White to light beige Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 242 to 245 °C |
Titration Argentometric | ≥98.0 % |