Drukuj
Alkohol (R)-(-)-β-Aminofenetylowy 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: D-Phenylglycinol, (R)-(-)-2-Phenylglycinol
183820050 183820250
ACRO183820050EA 522 PLN
ACRO183820050 ACRO183820250
Alkohol (R)-(-)-β-Aminofenetylowy 98%
Alkohol (R)-(-)-β-Aminofenetylowy
Formuła: C₈H₁₁NO
Temp. topnienia: 75…79 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008062
Numer CAS: 56613-80-0
Numer WE (dawny EINECS): 260-287-5
Jednostka: 3263
ADR: 8,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 75 to 79 °C
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation -28° to -33° (20 °C, 589 nm) (C=1, 1N HCl)