Drukuj
Bis(trimethylsilyl)acetylene 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
182010100 182010500
ACRO182010100EA 360 PLN
ACRO182010100 ACRO182010500
Bis(trimethylsilyl)acetylene 99%
Bis(trimethylsilyl)acetylene
Formuła: C₈H₁₈Si₂
Temp. Wrzenia: 136…137 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 21…24 °C
Gęstość: 0,75 g/cm³
Temp. Zapłonu: 2 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00008276
Numer CAS: 14630-40-1
Numer WE (dawny EINECS): 238-671-9
Jednostka: 1325
ADR: 4.1,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4260 to 1.4280 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
HPLC ≥97.5 %