Drukuj
Eter dimetylowy glikolu tetraetylenowego 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
174110010 174112500 174110025
ACRO174110010EA 691 PLN
ACRO174110010 ACRO174112500 ACRO174110025
Eter dimetylowy glikolu tetraetylenowego 99%
Eter dimetylowy glikolu tetraetylenowego
Formuła: C₁₀H₂₂O₅
Temp. Wrzenia: 275…276 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –30 °C
Gęstość: 1,009 g/cm³
Temp. Zapłonu: 141 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008505
Numer CAS: 143-24-8
Numer WE (dawny EINECS): 205-594-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4310 to 1.4340 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤20 APHA
Acidity ≤0.015 %