Drukuj
Chlorowodorek acetamidyny 98+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
170210100 170211000 170215000
ACRO170210100EA 240 PLN
ACRO170210100 ACRO170211000 ACRO170215000
Chlorowodorek acetamidyny 98+%
Chlorowodorek acetamidyny
Formuła: C₂H₇ClN₂
MW: 94.54 g/mol
Temp. topnienia: 160…170 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013016
Numer CAS: 124-42-5
Numer WE (dawny EINECS): 204-700-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to cream Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric 98.0 to 102.0 %
HPLC 95.0 %