Drukuj
Triethanolamine hydrochloride 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
170051000 170055000 170050025
ACRO170051000EA 237 PLN
ACRO170051000 ACRO170055000 ACRO170050025
Triethanolamine hydrochloride 99+%
Triethanolamine hydrochloride
Formuła: C₆H₁₆ClNO₃
MW: 185.65 g/mol
Temp. topnienia: 177…179 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012596
Numer CAS: 637-39-8
Numer WE (dawny EINECS): 211-284-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥99.0 %
Loss on drying ≤1.0 % (105°C)