Drukuj
Hydantoina 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
168701000 168705000
ACRO168701000EA 178 PLN
ACRO168701000 ACRO168705000
Hydantoina 99%
Hydantoina
Formuła: C₃H₄N₂O₂
Temp. topnienia: 220…223 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005259
Numer CAS: 461-72-3
Numer WE (dawny EINECS): 207-313-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 220 to 223 °C
Titration with NaOH 98.5 to 101.5 %