Drukuj
Dibutyl phosphonate P 14,5-16%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
155061000 155065000
ACRO155061000EA 178 PLN
ACRO155061000 ACRO155065000
Dibutyl phosphonate P 14,5-16%
Dibutyl phosphonate
Formuła: C₈H₁₉O₃P
Temp. Wrzenia: 118…119 °C (11 mmHg)
Temp. topnienia: –57 °C
Gęstość: 0,995 g/cm³
Temp. Zapłonu: 121 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00066633
Numer CAS: 1809-19-4
Numer WE (dawny EINECS): 217-316-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4225 to 1.4255 (20°C, 589 nm)
Assay 14.5 to 16 % (P)
NMR (1H-NMR) Consistent with structure