Drukuj
Eter diglicydowy butano-1,4-diolu 60%, Technical Grade
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Araldite RD-2
154315000 154310025
ACRO154315000EA 1380 PLN
ACRO154315000 ACRO154310025
Eter diglicydowy butano-1,4-diolu 60%, Technical Grade
Eter diglicydowy butano-1,4-diolu
Formuła: C₁₀H₁₈O₄
MW: 202.25 g/mol
Temp. Wrzenia: 266 °C (760 mmHg)
Gęstość: 1.1 g/cm³
Temp. Zapłonu: 110 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00005146
Numer CAS: 2425-79-8
Numer WE (dawny EINECS): 219-371-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4590 to 1.4650 (20°C, 589 nm)
GC ≥55 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure