Drukuj
Chlorek cysteaminiowy 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
153770250 153771000 153770050 153775000
ACRO153770250EA 321 PLN
ACRO153770250 ACRO153771000 ACRO153770050 ACRO153775000
Chlorek cysteaminiowy 98%
Chlorek cysteaminiowy
Formuła: C₂H₇NS·HCl
Temp. topnienia: 66…70 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00012904
Numer CAS: 156-57-0
Numer WE (dawny EINECS): 205-858-1
Jednostka: 3335
ADR: 9,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder or crystals and/or lumps
Infrared spectrum Conforms
Melting point 66 to 70 °C
Loss on drying ≤1 % (50 °C, 4 h, 100 mmHg)
Titration with KIO3 ≥97.5 %