Drukuj
Acetal dimetylowy aminoacetaldehydu 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2,2-Dimethoxyethanamine
153340250 153341000 153345000 153340025
ACRO153340250EA 254 PLN
ACRO153340250 ACRO153341000 ACRO153345000 ACRO153340025
Acetal dimetylowy aminoacetaldehydu 99%
Acetal dimetylowy aminoacetaldehydu
Formuła: C₄H₁₁NO₂
MW: 105.14 g/mol
Temp. Wrzenia: 135…139 °C (95 mmHg)
Gęstość: 0.97 g/cm³
Temp. Zapłonu: 41 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008135
Numer CAS: 22483-09-6
Numer WE (dawny EINECS): 245-026-5
Jednostka: 2733
ADR: 3 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4160 to 1.4180 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 %
GC ≥98.5 %