Drukuj
Chloromrówczan benzylu 97% w/w Stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: CBZ-Cl (Z-Cl)
152940050 152941000 152940025 152945000
ACRO152940050EA 231 PLN
ACRO152940050 ACRO152941000 ACRO152940025 ACRO152945000
Chloromrówczan benzylu 97% w/w Stabilised
Chloromrówczan benzylu
Formuła: C₈H₇ClO₂
MW: 170.6 g/mol
Temp. Wrzenia: 178…180 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –20 °C
Gęstość: 1.2 g/cm³
Temp. Zapłonu: 92 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00000640
Numer CAS: 501-53-1
Numer WE (dawny EINECS): 207-925-0
Jednostka: 1739
ADR: 8 I
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5160 to 1.5180 (20°C, 589 nm)
Additional info benzyl chloride during storage
GC ≥96.0 %
Color scale ≤100 APHA
Stabilizer 0.1 % anhydrous sodium carbonate
Phosgene ≤0.1 %
Iron (Fe) ≤2 ppm
Acidity (HCl) ≤0.3 %
Benzyl alcohol ≤0.5 %