Drukuj
3-Aminokrotononitryl cis- and trans-mixture 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
152451000 152455000
ACRO152451000EA 227 PLN
ACRO152451000 ACRO152455000
3-Aminokrotononitryl cis- and trans-mixture 96%
3-Aminokrotononitryl
Formuła: C₄H₆N₂
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00008071
Numer CAS: 1118-61-2
Numer WE (dawny EINECS): 214-266-2
Jednostka: 3439
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow Flakes
Infrared spectrum Conforms
GC ≥95 %